Tlačiť
Benzophenone hydrazone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B9602-100G B9602-500G
SIALB9602-100GEA 65.38 EUR
SIALB9602-100G SIALB9602-500G
Benzophenone hydrazone, Sigma-Aldrich®
Benzophenone hydrazone
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂
Číslo MDL: MFCD00007624
Číslo CAS: 5350-57-2
EINECS: 226-321-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III