Benzophenone hydrazone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B9602-100G
B9602-500G
SIALB9602-100GEA
65.38
EUR
SIALB9602-100G
SIALB9602-500G
Benzophenone hydrazone, Sigma-Aldrich®
Benzophenone hydrazone
Vzorec:
C₁₃H₁₂N₂ |
Číslo MDL:
MFCD00007624 Číslo CAS: 5350-57-2 EINECS: 226-321-8 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |