Tlačiť
Dapson, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 4,4'-Diaminodifenylsulfon
M-Clarity™ quality level = MQ200
A74807-100G A74807-500G
SIALA74807-100GEA 126.75 EUR
SIALA74807-100G SIALA74807-500G
Dapson, Sigma-Aldrich®
Dapson
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Číslo MDL: MFCD00007887
Číslo CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4