Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20118.06 B20118.14
B20118.06EA 93.06 EUR
B20118.06 B20118.14
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 112704-79-7 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 210-213° Beilstein Reference: 6323931
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Teplota tavenia: 210…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143263
Číslo CAS: 112704-79-7