Tlačiť
Trilithium citrate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Trilithium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate tetrahydrate, Lithium citrate tribasic tetrahydrate, Citric acid trilithium salt tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
62484-100G-F 62484-500G-F
SIAL62484-100G-FEA 139.8 EUR
SIAL62484-100G-F SIAL62484-500G-F
Trilithium citrate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Trilithium citrate tetrahydrate
Vzorec: C₆H₅Li₃O₇·4H₂O
Mw: 281.99
Číslo MDL: MFCD00150030
Číslo CAS: 6080-58-6
EINECS: 213-045-8