Tlačiť
Vanadyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
550787-10G 550787-50G
SIAL550787-10GEA 63.78 EUR
SIAL550787-10G SIAL550787-50G
Vanadyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Vanadyl(IV) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₅V
Číslo MDL: MFCD00000032
Číslo CAS: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
OSN: 3285
ADR: 6.1,III