Tlačiť
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Propylene glycol 1-methyl ether 2-acetat, 2-(1-Methoxy)propyl acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, Propylene glycol methyl ether acetat, 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, DOWANOL PMA
484431-18L 484431-1L 484431-4L
SIAL484431-18LEA 566.39 EUR
SIAL484431-18L SIAL484431-1L SIAL484431-4L
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Teplota varu: 145,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –67 °C
Hustota: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 45 °C
Číslo MDL: MFCD00038500
Číslo CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
OSN: 3272
ADR: 3,III