Tlačiť
Calcium citrate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
359734-1KG 359734-250G
SIAL359734-1KGEA 92.66 EUR
SIAL359734-1KG SIAL359734-250G
Calcium citrate tetrahydrate, Sigma-Aldrich®
Calcium citrate tetrahydrate
Vzorec: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Číslo MDL: MFCD00150786
Číslo CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7