Tlačiť
Titanyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
330833-10G 330833-50G
SIAL330833-10GEA 100.28 EUR
SIAL330833-10G SIAL330833-50G
Titanyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₁₀H₁₄O₅Ti
Číslo MDL: MFCD00013505
Číslo CAS: 14024-64-7
EINECS: 237-861-9