Tlačiť
2-Ethylhexyl-akrylát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
290815-18L 290815-1L 290815-25ML 290815-3L
SIAL290815-18LEA 702.98 EUR
SIAL290815-18L SIAL290815-1L SIAL290815-25ML SIAL290815-3L
2-Ethylhexyl-akrylát, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl-akrylát
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Mw: 184.28
Číslo MDL: MFCD00009495
Číslo CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7