Tlačiť
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24711.03 B24711.06
B24711.03EA 32.45 EUR
B24711.03 B24711.06
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 1007-16-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 138-141° MDL No.: MFCD00042463
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Mw: 219.01
Teplota tavenia: 138…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042463
Číslo CAS: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6