Tlačiť
Triisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
254746-1KG 254746-100G
SIAL254746-1KGEA 59.37 EUR
SIAL254746-1KG SIAL254746-100G
Triisopropanolamin, Sigma-Aldrich®
Triisopropanolamin
Vzorec: C₉H₂₁NO₃
Číslo MDL: MFCD00004533
Číslo CAS: 122-20-3
EINECS: 204-528-4