Tlačiť
Methyl-p-anisate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
253146-100G 253146-25G
SIAL253146-100GEA 110.31 EUR
SIAL253146-100G SIAL253146-25G
Methyl-p-anisate, Sigma-Aldrich®
Methyl-p-anisate
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Číslo MDL: MFCD00008437
Číslo CAS: 121-98-2
EINECS: 204-513-2