Tlačiť
Phenyl vinyl sulphone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Vinyl phenyl sulphone, (Vinylsulphonyl)benzene
MQ200
241717-5G 241717-1G
SIAL241717-5GEA 135.39 EUR
SIAL241717-5G SIAL241717-1G
Phenyl vinyl sulphone, Sigma-Aldrich®
Phenyl vinyl sulphone
Vzorec: C₈H₈O₂S
Mw: 168.22
Číslo MDL: MFCD00007554
Číslo CAS: 5535-48-8
EINECS: 226-890-2