Tlačiť
Sodium dihydrogen citrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate, Sodium citrate monobasic, mono-Sodium citrate, Citric acid monosodium salt, Monosodium Citrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
234265-100G 234265-1KG
SIAL234265-100GEA 46.93 EUR
SIAL234265-100G SIAL234265-1KG
Sodium dihydrogen citrate, Sigma-Aldrich®
Sodium dihydrogen citrate
Vzorec: C₆H₇NaO₇
Teplota tavenia: 209…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013067
Číslo CAS: 18996-35-5