Tlačiť
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 4-hydroxyphenylacetate, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
224502-100G 224502-25G
SIAL224502-100GEA 184.12 EUR
SIAL224502-100G SIAL224502-25G
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, Sigma-Aldrich®
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Číslo MDL: MFCD00002387
Číslo CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2