Tlačiť
Tosyl-isokyanát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (4-Methylbenzensulfonyl)isokyanát
M-Clarity™ quality level = MQ200
189278-100G 189278-25G 189278-500G
SIAL189278-100GEA 77.02 EUR
SIAL189278-100G SIAL189278-25G SIAL189278-500G
Tosyl-isokyanát, Sigma-Aldrich®
Tosyl-isokyanát
Vzorec: C₈H₇NO₃S
Číslo MDL: MFCD00002030
Číslo CAS: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8