Tlačiť
Nitrosium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Nitrosyl tetrafluoroborate, Nitrosonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
175064-25G 175064-50G 175064-5G
SIAL175064-25GEA 330.86 EUR
SIAL175064-25G SIAL175064-50G SIAL175064-5G
Nitrosium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Nitrosium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄NO
Mw: 116.81
Číslo MDL: MFCD00011433
Číslo CAS: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
OSN: 3260
ADR: 8 II