Tlačiť
3-Bromophenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
153958-25G 153958-5G
SIAL153958-25GEA 776.17 EUR
SIAL153958-25G SIAL153958-5G
3-Bromophenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
3-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈BrClN₂
Číslo MDL: MFCD00012933
Číslo CAS: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0