Tlačiť
Bis(4-chlorophenyl)sulphone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
151378-100G 151378-500G
SIAL151378-100GEA 44.93 EUR
SIAL151378-100G SIAL151378-500G
Bis(4-chlorophenyl)sulphone, Sigma-Aldrich®
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Číslo MDL: MFCD00000619
Číslo CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9