Tlačiť
5-Methoxysalicylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Hydroxy-5-methoxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
146188-10G 146188-50G
SIAL146188-10GEA 128.58 EUR
SIAL146188-10G SIAL146188-50G
5-Methoxysalicylic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methoxysalicylic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
Mw: 168.15
Teplota varu: 327
Teplota tavenia: 141…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002459
Číslo CAS: 2612-02-4
EINECS: 220-037-8