Tlačiť
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-hexanol, 3,3-Bis(hydroxymethyl)heptane, 2-Butyl-2-ethylpropane-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
142476-500G 142476-100G
SIAL142476-500GEA 172.88 EUR
SIAL142476-500G SIAL142476-100G
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2-Butyl-2-ethyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₉H₂₀O₂
Teplota varu: 262 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 39 °C
Hustota: 0,931 g/cm³ (50 °C)
Číslo MDL: MFCD00004697
Číslo CAS: 115-84-4
EINECS: 204-111-7