Tlačiť
Zinc(II) acetylacetonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
132306-100G 132306-500G
SIAL132306-100GEA 163.66 EUR
SIAL132306-100G SIAL132306-500G
Zinc(II) acetylacetonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Zinc(II) acetylacetonate hydrate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Zn·H₂O
Číslo MDL: MFCD00149060
Číslo CAS: 108503-47-5
EINECS: 237-860-3