Tlačiť
Hydroxid amonný 1 mol/l (1 N), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
MQ200
09859-1L 09859-250ML
SIAL09859-1LEA 244.74 EUR
SIAL09859-1L SIAL09859-250ML
Hydroxid amonný 1 mol/l (1 N), Sigma-Aldrich®
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8 III