Tlačiť
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19321.06 L19321.14
L19321.06EA 72.6 EUR
L19321.06 L19321.14
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1006-41-3 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 2614292
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Teplota varu: 289 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 167…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055370
Číslo CAS: 1006-41-3