Tlačiť
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
8.20890.0025EA 169.27 EUR
8.20890.0025 8.20890.0100 8.20890.0005
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006445
Číslo CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 214.22 g/mol