Tlačiť
Titanyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Titanium(IV) oxide acetylacetonate, Titanium(IV) oxyacetylacetonate, Titanyl Acetylacetonate, Titanium (IV) oxide bis(acetylacetonate), Oxobis(2,4-pentanedionato-O,O')titanium (IV), Titanium (IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08305.0025 8.08305.0100
8.08305.0025EA 135.58 EUR
8.08305.0025 8.08305.0100
Titanyl(IV) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Titanyl(IV) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₅Ti
Číslo MDL: MFCD00013505
Číslo CAS: 14024-64-7
EINECS: 237-861-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 200 °C
Molar Mass 262.08 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 159 - 160 °C