Tlačiť
Ethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Aminoethane hydrochloride, Ethylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00874.0250 8.00874.1000
8.00874.0250EA 60.17 EUR
8.00874.0250 8.00874.1000
Ethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Ethylammonium chloride
Vzorec: C₂H₈ClN
Číslo MDL: MFCD00012885
Číslo CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 - 108 °C
Molar Mass 81.54 g/mol