Tlačiť
2-Ethylhexyl-akrylát stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilizácia: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00835.0100 8.00835.0500
8.00835.0100EA 36.37 EUR
8.00835.0100 8.00835.0500
2-Ethylhexyl-akrylát stabilised, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl-akrylát
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Mw: 184.28
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009495
Číslo CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.1 g/l (25 °C)
Melting Point -90 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 0.9 - 6.0 %(V)
Density 0.887 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C