2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24989.06
B24989.14
B24989.06EA
42.92
EUR
B24989.06
B24989.14
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 57381-39-2
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 8678330
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00142875
Vzorec:
C₇H₃BrFN Mw: 200.01 Teplota varu: 255 Teplota tavenia: 88…92 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00142875 Číslo CAS: 57381-39-2 EINECS: 260-711-9 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |