Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16112.06 A16112.14 A16112.22
A16112.06EA 61.77 EUR
A16112.06 A16112.14 A16112.22
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 57848-46-1 Molecular Formula: C7H4BrFO Formula Weight: 203.01 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 42°/19mm MDL No.: MFCD00143261
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota varu: 42 °C (19 mmHg)
Teplota tavenia: 59…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143261
Číslo CAS: 57848-46-1