Tlačiť
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
293930050 293930250
ACRO293930050EA 37.91 EUR
ACRO293930050 ACRO293930250
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
Teplota varu: 138…139 °C (2,5 mmHg)
Teplota tavenia: 28…33 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042186
Číslo CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %