4-Iodophenylhydrazine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(4-Iodophenyl)hydrazine
L14806.03
L14806.06
L14806.03EA
122.74
EUR
L14806.03
L14806.06
4-Iodophenylhydrazine 95%
4-Iodophenylhydrazine
Purity: 95%
CAS No.: 13116-27-3
Molecular Formula: C6H7IN2
Formula Weight: 234.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 742475
MDL No.: MFCD00052688
Vzorec:
C₆H₇IN₂ Teplota tavenia: 99…103 °C |
Číslo MDL:
MFCD00052688 Číslo CAS: 13116-27-3 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |