Tlačiť
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L12841.09 L12841.04
L12841.09EA 631.28 EUR
L12841.09 L12841.04
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 602-00-6 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 177-181° Beilstein Reference: 2372248
Vzorec: C₇H₅NO₅
Mw: 183.12
Teplota tavenia: 177…181 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017003
Číslo CAS: 602-00-6