Tlačiť
(±)-3-(Methylamino)-1,2-propanediol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Methylamino)propane-1,2-diol, (±)-3-(Methylamino)-1,2-dihydroxy propane
L12653.14 L12653.22
L12653.14EA 60.17 EUR
L12653.14 L12653.22
(±)-3-(Methylamino)-1,2-propanediol 99%
(±)-3-(Methylamino)-1,2-propanediol
Purity: 99% CAS No.: 40137-22-2 Molecular Formula: C4H11NO2 Formula Weight: 105.14 Flash Point: 152°(305°F) Refractive Index: 1.4745 Boiling Point: 239-241° Beilstein Reference: 1733341 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00082732
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Teplota varu: 239…241 °C
Hustota: 1,093
Teplota vzplanutia: 152 °C (305 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082732
Číslo CAS: 40137-22-2
EINECS: 254-809-0
ADR: 8,III