trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione predominantly trans 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L12643.03
L12643.06
L12643.03EA
30.45
EUR
L12643.03
L12643.06
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione predominantly trans 96%
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
Purity: 96%
CAS No.: 959-28-4
Molecular Formula: C16H12O2
Formula Weight: 236.27
Melting Point: 103-108°
Beilstein Reference: 743958
Vzorec:
C₁₆H₁₂O₂ Teplota tavenia: 103…108 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003083 Číslo CAS: 959-28-4 EINECS: 213-498-1 |