4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
L12436.03
L12436.06
L12436.03EA
49.34
EUR
L12436.03
L12436.06
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 95%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Purity: 95%
CAS No.: 368-90-1
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 119-121°/17mm
Beilstein Reference: 743759
MDL No.: MFCD00042508
Vzorec:
C₇H₇F₃N₂ Teplota varu: 119…121 °C (17 mmHg) Teplota tavenia: 60…64 °C |
Číslo MDL:
MFCD00042508 Číslo CAS: 368-90-1 |