Tlačiť
Methyl m-anisate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3-Methoxybenzoic acid methyl ester, 3-Anisic acid methyl ester, m-Anisic acid methyl ester, Methyl 3-methoxybenzoate
L09041.09 L09041.18
L09041.09EA 52.55 EUR
L09041.09 L09041.18
Methyl m-anisate ≥98%
Methyl m-anisate
Purity: 98% CAS No.: 5368-81-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 2208567 MDL No.: MFCD00017193
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 238 °C
Hustota: 1,15
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017193
Číslo CAS: 5368-81-0
EINECS: 226-359-5