Chloroacetaldehyde diethyl acetal ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 621-62-5
Molecular Formula: C6H13ClO2
Formula Weight: 152.62
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4160
Melting Point: -45°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 969254
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000949
Vzorec:
C₆H₁₃ClO₂ Teplota varu: 156…157 °C Teplota tavenia: –45 °C Hustota: 1,018 Teplota vzplanutia: 50 °C (122 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000949 Číslo CAS: 621-62-5 EINECS: 210-695-4 OSN: 1993 ADR: 3,III |