3-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L07418.06
L07418.14
L07418.06EA
93.46
EUR
L07418.06
L07418.14
3-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥98%
3-Fluorophenylhydrazinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2924-16-5
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 268° dec.
Beilstein Reference: 3627729
Vzorec:
C₆H₈ClFN₂ Teplota tavenia: ∼ 268 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012934 Číslo CAS: 2924-16-5 EINECS: 220-886-4 |