Bis(4-fluorophenyl)sulphone 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
L04723.06
L04723.14
L04723.06EA
43.26
EUR
L04723.06
L04723.14
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 98
Bis(4-fluorophenyl)sulphone
Purity: 98+%
CAS No.: 383-29-9
Molecular Formula: C12H8F2O2S
Formula Weight: 254.25
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1970911
MDL No.: MFCD00000350
Vzorec:
C₁₂H₈F₂O₂S Mw: 254.26 Teplota tavenia: 97…101 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000350 Číslo CAS: 383-29-9 EINECS: 206-847-4 |