4-Nitrodiphenylamine 98+%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L00728.03
L00728.06
L00728.03EA
88.65
EUR
L00728.03
L00728.06
4-Nitrodiphenylamine 98+%, rods
4-Nitrodiphenylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 836-30-6
Molecular Formula: C12H10N2O2
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 190°(374°F)
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 211°/30mm
Beilstein Reference: 2051910
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007301
Vzorec:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Teplota varu: 211 °C (30 mmHg) Teplota tavenia: 132…135 °C Teplota vzplanutia: 190 °C (374 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007301 Číslo CAS: 836-30-6 EINECS: 212-646-2 OSN: 3077 ADR: 9,III |