Toluene-p-sulphonic anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
L00160.06
L00160.14
L00160.06EA
70.5
EUR
L00160.06
L00160.14
Toluene-p-sulphonic anhydride ≥97%
Toluene-p-sulphonic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 4124-41-8
Molecular Formula: C14H14O5S2
Formula Weight: 326.38
Melting Point: 125-130°
Beilstein Reference: 2223702
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00008548
Vzorec:
C₁₄H₁₄O₅S₂ Mw: 326.39 Teplota tavenia: 125…130 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008548 Číslo CAS: 4124-41-8 EINECS: 223-926-9 OSN: 3261 ADR: 8 III |