1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53436.03
H53436.06
H53436.14
H53436.03EA
56.96
EUR
H53436.03
H53436.06
H53436.14
1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1,4-pentadiyne
Purity: 98%
CAS No.: 71789-10-1
Molecular Formula: C8H12Si
Formula Weight: 136.27
Flash Point: 8°(46°F)
Boiling Point: 42°/25mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00066350
Vzorec:
C₈H₁₂Si Teplota varu: 42 °C (25 mmHg) Hustota: 0,789 Teplota vzplanutia: 8 °C (46 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066350 Číslo CAS: 71789-10-1 ADR: 3,II |