Tlačiť
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32635.03 H32635.06
H32635.03EA 48.54 EUR
H32635.03 H32635.06
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid ≥98%
3-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 157893-14-6 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 MDL No.: MFCD00266858
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00266858
Číslo CAS: 157893-14-6