Tlačiť
4-Methoxyanthranilic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
H32319.03 H32319.06
H32319.03EA 75.71 EUR
H32319.03 H32319.06
4-Methoxyanthranilic acid 96%
4-Methoxyanthranilic acid
Purity: 96% CAS No.: 4294-95-5 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 171° dec. MDL No.: MFCD00667729
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Teplota tavenia: ∼ 171 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00667729
Číslo CAS: 4294-95-5