Tlačiť
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31855.03 H31855.06
H31855.03EA 160.05 EUR
H31855.03 H31855.06
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 360576-04-1 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Melting Point: 39-43° MDL No.: MFCD07368119
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Teplota tavenia: 39…43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368119
Číslo CAS: 360576-04-1