Tlačiť
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31604.03 H31604.06
H31604.03EA 86.64 EUR
H31604.03 H31604.06
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid ≥98%
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 31786-45-5 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 MDL No.: MFCD00800732
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00800732
Číslo CAS: 31786-45-5