Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H30220.06 H30220.14
H30220.06EA 112.72 EUR
H30220.06 H30220.14
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Purity: 97% CAS No.: 74266-66-3 Molecular Formula: C7H5BrFNO3 Formula Weight: 250.02 Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00013374
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
Teplota tavenia: 53…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013374
Číslo CAS: 74266-66-3