Benzophenone imine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Benzophenoneimine
H30110.06
H30110.14
H30110.06EA
101.08
EUR
H30110.06
H30110.14
Benzophenone imine 95%
Benzophenone imine
Purity: 95%
CAS No.: 1013-88-3
Molecular Formula: C13H11N
Formula Weight: 181.23
Refractive Index: 1.6180
Boiling Point: 151-153°/10mm
MDL No.: MFCD00001760
Vzorec:
C₁₃H₁₁N Mw: 181.24 Teplota varu: 151…153 °C (10 mmHg) Hustota: 1.08 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001760 Číslo CAS: 1013-88-3 |