Tlačiť
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate, 3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
H27297.09 H27297.03
H27297.09EA 186.12 EUR
H27297.09 H27297.03
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate ≥98%
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 35450-37-4 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD00210463
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Teplota tavenia: 95…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00210463
Číslo CAS: 35450-37-4